Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de PP / PTFE Wheaton™
Code produit 10153582 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10153582 500 ml 53-400 mm 12 pièces
10532193 30 ml 28-400 mm 24 pièces
10434672 60 ml 33-400 mm 24 pièces
10542193 125 ml 38-400 mm 24 pièces
10444672 250 ml 45-400 mm 24 pièces
12841144 1000 ml 53-400 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10153582 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216949
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Permet un retrait facile du contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 3,14 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 148 mm
Hauteur (impériale) 5,82 in
Joint de fermeture PTFE / polypropylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 80 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP type III
Type de produit Flacon de conditionnement
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.