Learn More
DWK Life Sciences Flacon bioréacteur Wheaton™ CELLine™
Code produit 12871793 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique) de la cellule:
5 ml
15 ml
Capacité (métrique) du milieu:
350 ml
1000 ml
À utiliser avec (application):
Cultures adhérentes
Cultures en suspension
Nbre par carton:
1/Carton
3/Carton
5/Carton
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) de la cellule Capacité (métrique) du milieu À utiliser avec (application) Nbre par carton Conditionnement
12871793 15 ml 1000 ml Cultures en suspension 3/Carton 3 pièces
12801803 15 ml 1000 ml Cultures en suspension 1/Carton 1 pièce
12891793 15 ml 1000 ml Cultures adhérentes 1/Carton 1 pièce
12881793 5 ml 350 ml Cultures en suspension 5/Carton 5 pièces
12811803 15 ml 1000 ml Cultures adhérentes 3/Carton 3 pièces
12821803 5 ml 350 ml Cultures en suspension 1/Carton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12871793 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur WCL10003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2039.40€
    1247.43€ / 3 pièces
    Économisez 791.97€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Manuel de l‘utilisateur avec programmes d‘alimentation et d’archivage
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines
Les flacons de culture cellulaire à haute densité avec système à double membrane permettent un entretien de culture moins important et une récolte à haute concentration.
  • La chambre de milieux en vrac permet des durées d’exécution plus longues sans actualisation des milieux
  • Le compartiment cellulaire concentre les cellules, les anticorps et les protéines pour une purification simplifiée
  • Pour la culture de cellules en suspension et la culture de cellules adhérentes : Hybridome, CHO , NS0, SF , BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Pour la culture de cellules adhérentes
  • Compartiment de milieu de 1 000 ml
  • Compartiment de cellules de 15 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-745) ou de trois (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • Compartiment de milieu de 350 ml
  • Compartiment de cellules de 5 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-746) ou de cinq (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Pour la culture de cellules en suspension
  • Compartiment de milieu de 1 000 ml
  • Compartiment de cellules de 15 ml
  • Disponible sous forme d’un paquet d’un (02-912-744) ou de trois (02-912-741)
Spécification
Capacité (impériale) de la cellule 0,527 oz
Capacité (impériale) du milieu 35,2 oz.
Capacité (métrique) de la cellule 15 ml
Capacité (métrique) du milieu 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Polystyrene
À utiliser avec (application) Cultures en suspension
Comprend Tubulure thermoélastique, raccord croisé, 4 connecteurs aseptiques
Nbre par carton 3/Carton
Type de produit Bioreactor Flacon
Jetable Single-use
Graduated Yes
Stérilité Stérile
Forme du fond Flat
Surface de culture 315 cm²
Traitement de surface Non-treated