Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit 10739151 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 mL
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Taille du bouchon:
13 / 425
15 / 425
18 / 400
20 / 400
24-400
24 / 400
8 / 425
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Hauteur (métrique):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10739151 4 mL 13 / 425 15 mm 48 mm 144 pièces
10242431 2 ml 8 / 425 12 mm 38 mm 288 pièces
10160861 8 ml 15 / 425 17 mm 63 mm 144 pièces
11734159 12 ml 15 / 425 19 mm 68 mm 144 pièces
10446151 20 ml 24 / 400 28 mm 60 mm 72 pièces
10504291 16 ml 18 / 400 21 mm 73 mm 144 pièces
11758769 25 ml 24 / 400 28 mm 73 mm 72 pièces
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm 72 pièces
11744159 24 ml 20 / 400 23 mm 88 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10739151 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224882
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Bouchons et revêtements de bouchon
    • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Order Info
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A.
Specifications
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 4 mL
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,1 dr.
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 4 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 144/Cs.
Taille du bouchon 13 / 425
Marking Spot Non
À utiliser avec (équipement) MT File™ et présentoir à flacons
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Hauteur (métrique) 48 mm
Type de produit Échantillon flacon dans Lab File