Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit 11758769 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4,0 mL
4 mL
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Taille du bouchon:
13-425
13 / 425
15-425
15 / 425
18 / 400
20 / 400
24-400
24 / 400
8 / 425
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon Matériau (doublure) unitSize
11758769 25 ml 24 / 400 Caoutchouc 14B 72 pièces
10242431 2 ml 8 / 425 Caoutchouc 14B 288 pièces
10739151 4 mL 13 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
10160861 8 ml 15 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
11734159 12 ml 15 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
10446151 20 ml 24 / 400 Caoutchouc 14B 72 pièces
10153372 8 ml 15-425 Caoutchouc 14B -
10504291 16 ml 18 / 400 Caoutchouc 14B 144 pièces
10628135 40 ml 24-400 Caoutchouc 14B 72 pièces
11744159 24 ml 20 / 400 Caoutchouc 14B 144 pièces
10193242 4 mL 13 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10376942 2 ml 8 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 288 pièces
10041332 8 ml 15 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11728779 12 ml 15 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11738779 16 ml 18 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11748779 24 ml 20 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10215212 20 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10622373 25 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10463902 40 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10465961 4,0 mL 13-425 Caoutchouc 14B 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11758769 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 225289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Bouchons et revêtements de bouchon
    • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Order Info
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 6,76 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 24 / 400
À utiliser avec (équipement) MT File™ et présentoir à flacons
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Hauteur (métrique) 73 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.