Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons de scintillation en verre de 20 mL : bouchons en polypropylène
Code produit 11768819 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille métallique, pâte
Mousse de polyéthylène
Taille du bouchon:
12,3 mm
13,1 mm
Couleur:
Clear, Blanc
Concluant
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Taille du bouchon Couleur Conditionnement
11768819 Feuille métallique, pâte 13,1 mm Clear, Blanc 500 pièces
10560503 Mousse de polyéthylène 12,3 mm Clear, Blanc 500 pièces
11586315 Mousse de polyéthylène 13,1 mm Concluant 500 pièces
11748819 Feuille métallique, pâte 12,3 mm Concluant 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11768819 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00€
    404.83€ / 500 pièces
    Économisez 745.17€
    64% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Différents joints de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Wheaton Science Products™ Flacons de scintillation en verre de 20 mL : Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
Différents joints de bouchon sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Wheaton Science Products™ Flacons de Scintilation en verre de 20 ml : Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et conviennent aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
  • Chimiquement inertes et convient aux solvants forts et aux produits chimiques de haute pureté.
  • Variété de revêtements de bouchons disponible pour maintenir l’intégrité du joint
  • Les comptages de fond sont uniformes et faibles ; la transmission ultraviolette est élevée
  • Avec bouchons à vis fixés aux flacons
  • Les fioles sont fabriquées en verre transparent ; les bouchons sont en plastique blanc.
Informations sur la commande
OD x H : 1,125 x 2,375 in (28 x 61 mm) avec capuchon ; les flacons sont emballés dans des cellules individuelles dans cinq plateau de 100 par boîte
Compliance
Répond ASTM™ E438 de type I et de classe A.
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Matériau (doublure) Feuille métallique, pâte
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Clear, Blanc
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Borosilicate Glass, Verre borosilicaté (type 1)
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Bonnes propriétés barrières et bonne résistance aux hydrocarbures, huiles, cétones et alcools
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateaux cellulaires
Volume (impérial) 0,67 oz.
Gamme de produits Wheaton
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500
Taille du bouchon 13,1 mm
Marking Spot Non
Fit for Purpose Qualité certifiée
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E438, type I, classe A
Hauteur (métrique) 61 mm