Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
- Lab File Avec des plateaux séparés permet de stocker facilement les fioles vides ou d’inventorier les échantillons
- Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
- Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
- Bouchon à vis phénolique noir doublé de caoutchouc 14B, adapté aux échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénoliques noir doublé de caoutchouc PTFE/14B, adapté aux échantillons organiques
Order Info
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | Caoutchouc 14B |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 5 dr |
| Show More |