Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spé
- Excellente conservation des matériaux hygroscopiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Volume (métrique) | 120,0 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain |
| Volume (impérial) | 32,4 dr. |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | USP type III |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |