Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Code produit 12487391 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Non autoclavable
Couleur:
Concluant
Translucide
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Autoclavable Couleur Conditionnement
12487391 1000 ml Non autoclavable Concluant 24 pièces
12437391 30 ml Non autoclavable Concluant 72 pièces
12477381 30 ml Non autoclavable Translucide 72 pièces
12447391 60 ml Non autoclavable Concluant 48 pièces
12487381 60 ml Non autoclavable Translucide 48 pièces
12427381 60 ml Non autoclavable Translucide 48 pièces
12497381 125 ml Non autoclavable Translucide 36 pièces
12457391 125 ml Non autoclavable Concluant 36 pièces
12467391 250 ml Non autoclavable Concluant 36 pièces
12407391 250 ml Non autoclavable Translucide 36 pièces
12447381 250 ml Non autoclavable Translucide 36 pièces
12417391 500 ml Non autoclavable Translucide 24 pièces
12477391 500 ml Non autoclavable Concluant 24 pièces
12427391 1000 ml Non autoclavable Translucide 24 pièces
12467381 1000 ml Non autoclavable Translucide 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 12487391 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W209917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    205.20€ / 24 pièces
    Économisez 80.80€
    28% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WHEATON™ Les bocaux à large bouche en polypropylène et polystyrène avec bouchon à vis sont des contenants durables disponibles en PP ou PS avec des bouchons à vis en PP non doublés ou doublés de mousse. Les bocaux en PP avec bouchons non doublés sont autoclavables, idéaux pour un stockage sécurisé d’échantillons solides et de poudres.
  • Récipient durable avec une bonne résistance chimique
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé non revêtu ou avec revêtement en PE expansé
  • Le récipient en polypropylène est autoclavable ; le bouchon n’est pas autoclavable
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 4,56 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 97 mm
Hauteur (impériale) 3,8 in
Chemical Label Non marqué
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120-400 mm
Diamètre (métrique) 116 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Cuve