Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacon d’échantillons en verre Wheaton™
Code produit 10545755 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
12 ml
24 ml
Conditionnement:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10545755 12 ml 144 pièces
10208884 4 ml 144 pièces
10370245 24 ml 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10545755 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 225535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.07€
    281.95€ / 144 pièces
    Économisez 515.12€
    64% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouteilles d’échantillons en verre sont idéales pour la collecte, le stockage et l’exposition d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain. Fabriquées à partir de 800 bouteilles de verre clair soda et chaux conformes aux USP exigences de type III, avec des bouchons à pression pré-fixés LDPE .
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
  • Capsules à pression pré-fixées en polyéthylène basse densité LDPE
  • Fabriqué à partir de Wheaton 800 verre clair à la chaux soude conforme aux USP exigences de type III
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles de bouchons
  • Adapté à la collecte, au stockage et à l’exposition d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain
Spécification
Capacité 0,4 oz., 12 ml
Capacité (métrique) 12 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 0,86 in
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 51 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 22 mm
Diamètre (métrique) 22 mm
Type de bouchon À clipser
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,4 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon à col large