Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Code produit 10453712 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Nb par paquet:
144/Pk.
288/Pk.
Diamètre (métrique):
15,6 mm
23 mm
25 mm
32 mm
37 mm
41 mm
43 mm
52 mm
54 mm
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Nb par paquet Diamètre (métrique) Conditionnement
10453712 20 ml Concluant 288/Pk. 32 mm 288 pièces
11591165 2 ml Concluant 288/Pk. 15,6 mm 288 pièces
10520853 5 ml Concluant 288/Pk. 23 mm 288 pièces
10424292 5 ml Ambré 288/Pk. 23 mm 288 pièces
10768134 10 ml Concluant 288/Pk. 25 mm 288 pièces
10434292 10 ml Ambré 288/Pk. 25 mm 288 pièces
10600173 20 ml Ambré 288/Pk. 32 mm 288 pièces
10071392 30 ml Ambré 288/Pk. 37 mm 288 pièces
10632973 30 ml Concluant 288/Pk. 37 mm 288 pièces
10464672 50 ml Ambré 288/Pk. 43 mm 288 pièces
10642973 50 ml Concluant 288/Pk. 43 mm 288 pièces
10235262 60 ml Concluant 144/Pk. 41 mm 144 pièces
10011422 100 ml Ambré 144/Pk. 52 mm 144 pièces
10021362 100 ml Concluant 144/Pk. 52 mm 144 pièces
10071382 125 ml Concluant 144/Pk. 54 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10453712 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 223742
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouteilles offrent une résistance exceptionnelle à la paroi et des tolérances thermiques et chimiques supérieures
  • Idéal pour le stockage d’échantillons à court et long terme ainsi que pour les contenants de vaccins ou de médicaments injectables
  • Le verre borosilicate transparent est conforme aux USP exigences de type 1
  • Le verre borosilicate ambré répond aux USP exigences de type 1
  • Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
Spécification
Capacité 0,7 oz., 20 ml
Capacité (métrique) 20 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,25 in
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 288/Pk.
Quantité 288/Pk.
Stérilité Non stérile
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 58 mm
Hauteur (impériale) 2,28 in
Diamètre (métrique) 32 mm
Capacité (impériale) 0,7 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon à sérum