Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Flacon de sérum
GREENER_CHOICE
Code produit 18205435 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Quantité:
100 flacons/paquet
150 flacons/paquet
169 flacons/paquet
225 flacons/paquet
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
169 pièces
225 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Quantité unitSize
18205435 2 ml Concluant 225 flacons/paquet 225 pièces
18215435 2 ml Ambré 225 flacons/paquet 225 pièces
18235435 3 ml Concluant 169 flacons/paquet 169 pièces
18265435 3 ml Ambré 169 flacons/paquet 169 pièces
18255435 5 ml Concluant 100 flacons/paquet 100 pièces
18245435 5 ml Ambré 100 flacons/paquet 100 pièces
18275435 10 ml Concluant 150 flacons/paquet 150 pièces
18225435 10 ml Ambré 150 flacons/paquet 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18205435 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur WUBB2MLCTEP
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons de sérum sont fabriqués à partir de tubes en verre borosilicaté de type I.
  • Les flacons sont conformes aux exigences de résistance à l'hydrolyse décrites dans USP 660 et EP 3.2.1
  • Les modules sous film rétractable réduisent la contamination particulaire
  • Sa conception spéciale renforce sa résistance pour les applications de lyophilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,28 in
Diamètre (impériale) externe 0,51 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 2 ml
Hauteur (impériale) 1,26 in
Volume (impérial) 0,07 oz.
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 225 flacons/paquet
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP type I
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon de sérum