Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™
Code produit 10403085 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
20 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10403085 Gris 20 mm 20 mm 1000 pièces
11734199 Rouge 13 mm 13 mm 1000 pièces
12432631 Rouge 20 mm - 1000 pièces
12462631 Gris 20 mm 20 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10403085 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4152.45€
    1647.92€ / 1000 pièces
    Économisez 2504.53€
    60% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurent une étanchéité maximale pour les flacons dotés de finitions en verre à paroi droite. Les bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité.
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles / couleurs
  • Conçus pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ampoules Vacule
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Diamètre (métrique) supérieur 20 mm
Matériau FEP
Type de produit Bouchon col droit
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Stopper Number 20