Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons de taille géante Whirl-Pak™
Code produit 11751796 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 25.4 cm (15 x 10 in)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 po)
50,8 x 38 cm (20 x 15 po)
Capacité (impériale):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (impériale) Conditionnement
11751796 50,8 x 38 cm (20 x 15 po) 184 oz. 100 pièces
11731796 38 x 25.4 cm (15 x 10 in) 92 oz. 250 pièces
11741796 50,8 x 25,4 cm (20 x 10 po) 123 oz. 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11751796 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01447WA
Quantité Prix
1 660.36€ / 100 pièces
2 627.30€ / 100 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
La bande inscriptible blanche facilite et rend plus pratique l’identification des échantillons.
Les sachets extra-larges conviennent parfaitement aux gros échantillons et éliminent le processus nécessaire de réduction de l’échantillon en plus petits morceaux
  • La languette de fermeture comporte un fil rond et un fil plat pour s’assurer que le sachet est bien fermé
  • Repliez la languette hermétiquement 4 à 5 fois à la fermeture
  • Les mesures de volume sont approximatives
  • La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
  • La finition de type papier élimine les traînées d’encre et fournit une surface pour tout instrument d’écriture
  • Stérilisé
Remarque
  • Ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82°C.
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température, même à l’azote liquide
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache de fermeture
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Permet d’accueillir des échantillons de grande taille et d’éliminer la réduction en petits morceaux
Comprend Bande d’écriture blanche
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 184 oz
Sans latex Oui
Nb par paquet 100/Pk.
Conditionnement externe Carton
Conditionnement interne protecteur Plastic (Plastique)
Quantité 100/boîte
Méthode de stérilisation Gaz oxyde d’éthylène
Plage de températures (impériale) -320 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à +82 °C
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 50,8 x 38 cm (20 x 15 po)
Longueur (impériale) 20 in
Largeur (impériale) 15 in
Type de produit Sachet pour échantillons de taille géante
Capacité (impériale) 184 oz.
Capacité (métrique) 5441 ml
Longueur (métrique) 50,8 cm
Largeur (métrique) 38 cm
Épaisseur (métrique) 0,102 mm