Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires et blanches de 384 puits
Description
Réalisez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs avec les plaques immunologiques à 384 puits blanches et noires Thermo Scientific™. Idéales pour les tests ELISA et les tests de liaison, ces plaques sont compatibles avec les instruments courants. Elles offrent une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits pour des résultats optimaux.
Caractéristiques :
- La plaque présente un encombrement SBS, s’adapte à l’équipement standard et est disponible avec des puits à fond plat
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
- La plaque est proposée en noir ou blanc pour un choix optimal du type d’application
- Une liaison certifiée permet l’homogénéité/reproductibilité.
Blanc :
- Réflexion maximale / autofluorescence minimale et autoluminescence
Noir :
- Minimise les interférences, la lumière rétrodiffusée et le bruit de fond dans la lecture de fluorescence
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Specifications
Specifications
| Propriété de liaison | Hydrophile |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 30 sachet, 10 boîtes |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Show More |