Learn More
Socorex™ Tubes capillaires blancs
Code produit 10548442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 μL
5 à 25 μl
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10548442 1 à 5 μL 200 pièces
10330221 5 à 25 μl 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10548442 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 341.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.05€
    91.98€ / 200 pièces
    Économisez 2.07€
    2% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connectez vos pipettes de laboratoire avec les tubes capillaires blancs Socorex™. Chaque tube est fourni dans une boîte pratique dotée d’un couvercle.
  • Blanc
  • Tubes capillaires de rechange en verre
  • Pour Acura™ 846 pipettes à déplacement positif
  • Code couleur assorti à la pipette correspondante
Spécification
Volume (métrique) 1 à 5 μL
Stérilité Stérile
Couleur Blanc
Quantité 200/boîte
Type de produit Tube capillaire
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipette à déplacement positif Acura 846
Matériau Verre