Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Lingettes nettoyantes Pure Cleaning 7623
Code produit 10223723 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
380 x 340 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10223723 380 x 340 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223723 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7623
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour le nettoyage à sec des équipements et surfaces critiques dans les industries pharmaceutiques, biotechnologiques, des dispositifs médicaux et de transformation alimentaire. 34 cm (L), compatible avec 6146, 6154 et 6155. 1 rouleau x 600 feuilles, 1 pli, blanc (600 au total).
  • 1 rouleau de 600 feuilles blanches à 1 pli (600 au total)
  • Parfaits pour l’essuyage à sec des équipements et surfaces critiques dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique de pointe, des dispositifs médicaux et de la transformation alimentaire
  • Compatibles avec les distributeurs d’essuyeurs sur pied et muraux 6146, 6154 et 6155
  • Absorbants et peu pelucheux, pour les applications et surfaces délicates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 13,77 in
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (impériale) 13,77 in
Largeur (métrique) 340 mm
Matériau Papier
Certifications/Conformité ISO 140001, ISO 9001
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 380 x 340 mm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Pour l’essuyage à sec de l’équipement et des surfaces critiques
À utiliser avec (équipement) Peut être utilisé avec une gamme de systèmes de distribution mobiles ou montés pour aider à contrôler l’utilisation et à réduire le gaspillage.
Quantité d’emballage 600 feuilles/paquet
Épaisseur 1 pli
Dimensions Grand