Description
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
- Opaque
- Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 50/boîte |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |