Description
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
- Opaque
- Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
- Stérilisable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 2.05 in. |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 2.03 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 51.5 mm |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 68 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 25/boîte |
| Afficher plus |