Learn More
Buerkle™ Bocaux en polypropylène blanc avec couvercle à vis
Code produit 11867852 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11867852 625 ml 1 pièce
15365607 12 mL 1 pièce
11837852 25 mL 1 pièce
11847852 60 ml 1 pièce
11878272 90 ml 1 pièce
11857852 125 mL 1 pièce
11857792 250 mL 1 pièce
15336438 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11867852 Supplier Buerkle™ Supplier No. 62140600
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Se vident entièrement sans laisser aucun résidu. Les tubes en PP blancs avec bouchon à vis Buerkle™ sont imperméables à la lumière, stérilisables et adaptés aux denrées alimentaires.
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
  • Opaque
  • Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 625 ml
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 3.54 in.
Diamètre (impériale) intérieur de col 3.48 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 88.5 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Bouchon à vis
Hauteur (métrique) avec bouchon 113 mm
Matériau Polypropylène
Conditionnement null
Stérilité Non-sterile
Poids (métrique) 0,54 kg
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Wide
Hauteur (métrique) 113 mm
Hauteur (impériale) 4.37 in.
Chemical Label Blank
Diamètre (métrique) 90 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 21.13 oz.
Forme Rond
Jetable Reusable
Type de produit Bocal de stockage