Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essuie-mains en papier 1 pli haute performance 6665, 6 rouleaux
Code produit 11807053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11807053 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11807053 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6665
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les serviettes à mains sont idéales pour les sanitaires très fréquentés et les zones de préparation des aliments. Airflex Cette technologie permet de proposer des serviettes douces, résistantes et très absorbantes, même mouillées. Compatible avec les distributeurs 6959, 9960 et 8976.
6 rouleaux de 200 m de papier peint blanc, 1 pli (1 200 m au total) Idéal pour les zones de contact alimentaire et les sanitaires à forte fréquentation. Fabriqué à partir de matériaux uniques. Airflex Technologie. Doux, résistant et très absorbant, même mouillé. Essuie-mains roulés de grande capacité. Compatible avec le distributeur d'essuie-mains roulés Aquarius (code produit 6959) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs (codes produits 9960 et 8976) Scott Les serviettes pour les mains Performance sont plus douces, plus absorbantes et plus résistantes que les serviettes classiques, offrant une qualité constante à un prix abordable. Les rouleaux haute capacité permettent de contrôler la quantité de papier toilette utilisée et contribuent à réduire les coûts et le gaspillage. Ce produit est également fourni en emballage compressé, ce qui permet de contenir plus de serviettes par carton que les emballages standard. Idéal pour les zones à fort passage, comme les zones de préparation des aliments et les toilettes très fréquentées, le Airflex La technologie garantit que chaque serviette à une épaisseur est absorbante et résistante, même mouillée, évitant ainsi qu'elle ne devienne détrempée ou ne se déchire. Dimensions individuelles des feuilles : 19,8 cm (L). Compatible avec le distributeur d'essuie-mains roulés Aquarius (code produit 6959) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs (codes produits 9960 et 8976). 6 rouleaux de 200 m de toile blanche, 1 pli (1 200 m au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleau de serviette
Longueur (impériale) 1.96 ft.
Longueur (métrique) 200 m
Largeur (impériale) 1.29 ft
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Papier
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 200 m x 200 mm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Toilettes très fréquentées, zones de préparation des aliments
À utiliser avec (équipement) Aquarius™ Distributeur de serviettes en rouleau
Quantité d’emballage 6 rouleau
Épaisseur 1 pli