Learn More
Gilac™ Blanc Cuvette Carrée
Code produit 13479888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
4,5 L
7 l
10 l
12 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13479888 4,5 L 1 pièce
13469888 1 l 1 pièce
11728511 3 l 1 pièce
13489888 7 l 1 pièce
13499888 10 l 1 pièce
13409898 12 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13479888 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G605921
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bac carré blanc, adapté au contact alimentaire, offre un stockage avec une excellente résistance mécanique et chimique en laboratoire. Très résistant, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques. Faciles à stocker car elles sont empilables.
  • Cuvette apte au contact alimentaire
  • Très bonne résistance mécanique et chimique
  • Grande facilité de nettoyage
  • Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
  • Avec rebords pour faciliter la préhension des produits<
Spécification
Type bac de rangement
Matériau PEBD
Couleur Blanc
Forme Carré
Capacité (impériale) 1,2 gal.
Capacité (métrique) 4,5 L
Certifications/Conformité Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
Dimensions (L x l x H) 260 x 260 x 110 mm
Longueur (impériale) 10,2 in
Longueur (métrique) 260 mm
Largeur (impériale) 10,2 in
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 4,3 in
Hauteur (métrique) 110 mm
Poids (impériale) 9,88 oz.
Poids (métrique) 0.28 kg