Learn More
Brannan™ Thermomètre mural blanc
Code produit 13068623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
13068623 -20°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13068623 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 14/435/3
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Relève la température à l’aide d’un alcool rouge miscible. Thermomètre mural blanc Brannan™ Affiche les échelles de température en °C et °F et convient à une utilisation en intérieure et en extérieure.
Thermomètre mural en plastique avec échelle de température noire sur moulage blanc.
  • Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Affiche les échelles de température en °C et °F
  • Rempli d’un alcool rouge miscible
  • Longueur : 215 mm
Spécification
Dimensions de l’écran 295 x 85 x 0,5mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Styrène
Remplissage du thermomètre Alcool rouge
Poids (métrique) 22 g
Type de produit Thermomètre mural standard
Température max. (impériale) 120°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 0°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) 0°F à 120°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Précision ±1,0°C à température ambiante
Subdivision 1°C/2°F