Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. 12610543
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Dimensions (L x l):
38 x 23,5 cm
38,5 x 32,5 cm
Quantité d’emballage:
1 rouleau x 1000 feuilles
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 12610543
Marque: Kimberly-Clark™ 7202
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Essuyeurs, 1 pli, usage unique. Parfaits pour l'essuyage de surface léger dans les environnements industriels et de traitement. La technologie AIRFLEX™
  • Conçus pour l'essuyage de surface léger dans les environnements industriels et de traitement.
  • La technologie AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette L10
Longueur (impériale) 11.81 in.
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 11.81 in
Largeur (métrique) 23,5 cm
Matériau Tissu AIRFLEXtrade;
Poids de base 2,858kg (6,2876 lbs)
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 38 x 23,5 cm
Format Grand rouleau perforé
À utiliser avec (application) Pour les tâches d’essuyage moyennes comme le polissage du verre ou des surfaces lisses et le nettoyage des outils.
À utiliser avec (équipement) Distributeur de lingettes AQUARIUStrade;
Quantité d’emballage 1 rouleau x 1000 feuilles
Épaisseur 1 pli