Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Puissance X80 Clean™ Chiffons réutilisables ultra-résistants blancs 8377
Code produit 12655606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
317 x 314 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12655606 317 x 314 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12655606 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 8377
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préférés aux virales 3 fois de plus par les utilisateurs, les chiffons de nettoyage réutilisables sont idéaux dans la fabrication industriel pour l'essuyage de surface lourde et rugueuse. Chaque tissu absorbant est fabriqué avec Hydroknit™ technologie garantissant qu’elle est forte, durable et indétachable. Certifiés pour le contact alimentaire. 1 grand papier à lingette x 455 lingettes absorbantes blanches.
  • Chaque rouleau de chiffons de nettoyage grand format contient 455 chiffons de nettoyage industriels blancs, à 1 pli.
  • Conçu avec précision pour éliminer les copeaux et débris métalliques des surfaces abrasives, comme les machines, les outils et les pièces, il contribue à améliorer la productivité et l'efficacité tout en réduisant les déchets.
  • Très réutilisable, jusqu'à 20 fois.
  • Avancé Hydroknit™ Grâce à une technologie de pointe, ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et à absorption rapide. Le procédé d'hydroenchevêtrement lie les fibres de cellulose en une structure tissée pour une absorption plus rapide et une meilleure résistance à la déchirure.
  • Les chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés et se sont révélés compatibles avec une utilisation par pulvérisation et essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et des composés d'ammonium quaternaire (quats).
  • Suivez toujours les instructions du fabricant concernant la dilution, l'application et le temps de contact.
  • Livrés en rouleau de grande capacité et certifiés pour le contact alimentaire
  • Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Professional™ distributeurs de rouleaux d'essuie-glace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace renforcé
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 317 mm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Dimensions (L x l) 317 x 314 mm
À utiliser avec (application) Pour les tâches lourdes dans les zones industrielles, essuyage de machines et de pièces
À utiliser avec (équipement) Kimberly-Clark Professional Distributeur
Quantité d’emballage 80 Paquets
Épaisseur 1 pli