Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds à col large avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16448125 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2 000 ml
3 000 ml
3 840 ml
Finition de col:
100 à 400
33-400
38-400
53-400
89-400
Quantité:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Unit Size:
12 pièces
180 pièces
24 pièces
260 pièces
4 pièces
425 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
75 pièces
950 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Finition de col Quantité unitSize
16448125 60 ml 33-400 950 950 pièces
16154577 60 ml 33-400 48 48 pièces
16458125 120 ml 38-400 425 425 pièces
16164577 120 ml 38-400 48 48 pièces
16468125 250 ml 53-400 260 260 pièces
16184577 250 ml 53-400 48 48 pièces
16124567 500 ml 53-400 150 180 pièces
16144577 500 ml 53-400 24 24 pièces
16144567 950 ml 53-400 72 72 pièces
16104587 950 ml 53-400 12 12 pièces
16438125 2 000 ml 89-400 75 75 pièces
16174577 2 000 ml 89-400 6 6 pièces
16124887 3 000 ml 100 à 400 4 4 pièces
16194577 3 840 ml 89-400 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 16448125
Only null left
Add to basket
Add to basket
Idéals pour une utilisation avec des produits chimiques à base d’eau et certains produits alimentaires. Les flacons ronds à col large Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d’une large ouverture, ce qui les rend adaptés aux sol
  • Idéals pour une utilisation générale en laboratoire avec des solides et des poudres
  • Offrent une excellente protection contre l’humidité, sont translucides et résistent aux chocs
  • Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition
  • Les flacons translucides permettent une visualisation limitée du contenu
Specifications
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 26 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 83 mm
Matériau PEHD
Quantité 950
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Bouteille ronde à large goulot
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 38 mm