Learn More
Azlon™ Flacons laveurs à large ouverture ventilés
Code produit 15337047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
15337047 500 mL Jaune 5 pièces
15367047 500 mL Orange 5 pièces
15357047 500 mL Bleu 5 pièces
15317047 500 mL Blanc 5 pièces
15347047 500 mL Vert 5 pièces
15327047 500 mL Rouge 5 pièces
15327057 1 000 ml Orange 5 pièces
15387047 1 000 ml Jaune 5 pièces
15317057 1 000 ml Vert 5 pièces
15307057 1 000 ml Bleu 5 pièces
15377047 1 000 ml Blanc 5 pièces
15397047 1 000 ml Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15337047 Fournisseur Azlon Code fournisseur WGW238PVENT
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties. Azlon™ Les flacons laveurs à large ouverture ventilée sont dotés de couvercles à code couleur pour une identification facile.
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties. Les pissettes ventilées à col large Azlon™ possèdent un bouchon à code couleur qui facilite leur identification.
  • Pissettes à épaulements carrés
  • Col large pour un remplissage aisé sans éclaboussures ; Valve d’évacuation de vapeur DripLok™ brevetée pour empêcher les égouttements de solvant
  • Les bouchons en PP monobloc à code couleur permettent de conserver la forme des pissettes en cours d’utilisation
  • Embout de précision pour un réglage fin du jet de liquide
  • Flacons translucides non imprimés
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Jaune
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis avec ouverture recourbée