Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN ISO 24450 Taille non-ISO |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Hauteur (métrique) | 131 mm |
| Type de goulot | Large |
| Type de produit | Flacon Erlenmeyer |
| Forme | Conique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |