Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté
Code produit 15466133 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1 L
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15466133 1 L 10 pièces
15489103 50 ml 10 pièces
15499103 100 ml 10 pièces
11912243 200 ml 10 pièces
15409113 250 ml 10 pièces
15419113 300 mL 10 pièces
15429113 500 ml 10 pièces
11813452 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15466133
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont gradués et disponibles en différentes tailles.
  • verre borosilicaté 3.3
  • À col large
  • Graduée
  • Fabriqué selon la norme DIN ISO 24450
  • Taille non ISO
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 24450
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) externe 131 mm
Diamètre (métrique) externe du col 50 mm
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Hauteur (métrique) 220 mm
Type de goulot Col large
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Forme Conique
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Large
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Sans traitement de surface
Quantité 10 Pk.