Learn More
Hirschmann™ Flacon carré à col large, 100/boîte
Code produit 16457019
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
1 500 ml
Conditionnement:
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16457019 50 ml 100 pièces
16417019 20 ml 100 pièces
16437019 30 ml 100 pièces
16477019 100 ml 100 pièces
16497019 250 ml 100 pièces
16417029 500 ml 100 pièces
16437029 1 000 ml 100 pièces
16457029 1 500 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16457019 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 7690675
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le flacon carré à col large de haute qualité en PEHD avec bouchon à vis en PEBD est conçu pour faciliter le remplissage et la vidange.
  • Col large
  • Carré
  • HDPE
  • À partir de la taille 20 ml
  • Naturel
  • Avec bouchon à vis en LDPE
Spécification
Surface du flacon Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Procédure de nettoyage Gaz/produit chimique/rayonnement
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 28 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 21,5 mm
Matériau PEHD
D.I. du col (métrique) 21,5 mm
Nb par paquet 100
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 28
Couleur de bouchon Naturel
Contenu et stockage Conserver entre 5 et 40°C
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 74 mm
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon GL 28
Diamètre (métrique) 35 x 35 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable