Learn More
SP Tubes RMN à haut débit Wilmad-LabGlass™
Code produit 16685672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 paquet
50 paquet
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16685672 100 paquet 100 pièces
16695672 50 paquet 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16685672 Fournisseur SP Code fournisseur 669995702
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Double la surface d’écriture pour permettre un marquage et une identification faciles des échantillons.
  • Une courbure moyenne de 60 microns assure la clarté du spectre pour les petites molécules (MW) < 250) échantillons jusqu'à 600 MHz.
  • La surface de marquage 2x plus large supprime les noms d’échantillons serrés et illisibles
  • La surface d’écriture sérigraphiée empêche les noms d’échantillons d’être facilement essuyés
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Fabriqué à partir de ASTM Verre E438 Type 1 Classe B
  • 100 % inspecté pour détecter les défauts de surface et les dimensions physiques
Remarque : Pour les expériences impliquant le refroidissement, le chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multinucléaires ou DNP, veuillez vous référer à Wilmad Tubes RMN de précision.
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe B)
Type de produit Tube RMN à haut débit
Diamètre (métrique) externe 5±0,02 mm
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 100 paquet