Learn More
Bel-Art™ Tube d’échantillonnage RPE en quartz à paroi fine SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15368578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne unitSize
15368578 4 mm 3 mm 1 pièce
15378578 5 mm 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15368578 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000014
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En quartz naturel de la plus haute pureté pour minimiser le bruit de fond. Le tube à échantillon RPE en quartz à paroi mince Bel-Art SP Scienceware™ peut contenir du Fe2O3 paramagnétique (1200 ppm) et a un certain impact sur la qualité d’alignement en fonction de la force du champ magnétique.
  • Les tolérances strictes sur diamètre intérieur et diamètre extérieur garantissent une compatibilité à 100 % avec les spectromètres
  • Emballage individuel pour éviter toute contamination
  • Recommandé pour les expériences avec de petites molécules organiques (masse moléculaire) ∼500) à température ambiante seulement
Spécification
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Quartz
Type de produit Tube à échantillons
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Épaisseur (métrique) de paroi 0,5 mm
Modèle 707-SQ-250M