Learn More
TERUMO Sets de perfusion ailés SURFLO™
Code produit 16417440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
19 G
23 G
25 G
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
16417440 25 G 50 pièces
16497430 19 G 50 pièces
16407440 23 G 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16417440 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8SV25NL30
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour assurer stabilité et adhérence lors de la ponction veineuse
  • Le Surflo™ Le set de perfusion à ailettes est destiné à introduire ou à retirer des fluides du système vasculaire après une ponction veineuse (18 - 27 G).
  • Tube et adaptateur hautement transparents pour une identification facile des bulles d'air et des particules
  • Les ailettes sont grandes et flexibles pour une bonne prise en main et une fixation sûre.
  • Réduction de la pression sur la paroi du vaisseau sanguin grâce à des ailettes légèrement inclinées
  • Adapté à toutes les applications avec une large gamme de produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de perfusion
Couleur Orange
Matériau Tube en PVC, aiguille siliconée
Calibre d’aiguille 25 G
Stérilité Stérile
Sans latex Oui