Learn More
TERUMO Sets de perfusion ailés SURFLO™
Code produit 16497430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
19 G
23 G
25 G
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
16497430 19 G 50 pièces
16407440 23 G 50 pièces
16417440 25 G 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497430 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8SV19NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.61€
    16.02€ / 50 pièces
    Économisez 58.59€
    78% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour assurer stabilité et adhérence lors de la ponction veineuse
  • Le Surflo™ Le set de perfusion à ailettes est destiné à introduire ou à retirer des fluides du système vasculaire après une ponction veineuse (18 - 27 G).
  • Tube et adaptateur hautement transparents pour une identification facile des bulles d'air et des particules
  • Les ailettes sont grandes et flexibles pour une bonne prise en main et une fixation sûre.
  • Réduction de la pression sur la paroi du vaisseau sanguin grâce à des ailettes légèrement inclinées
  • Adapté à toutes les applications avec une large gamme de produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de perfusion
Couleur Crème
Matériau Tube en PVC, aiguille siliconée
Calibre d’aiguille 19 G
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 300 mm