Learn More
Nordvlies Lingettes industrielles en papier WIPEX-BLUETECH
Code produit 15700977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15700977 22 x 36 cm 2 rouleaux
15750967 38 x 38 cm 2 rouleaux
15770967 38 x 36 cm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15700977 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 24815
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleau de papier de nettoyage bleu fabriqué à partir de matières premières recyclées sélectionnées, gaufré en volume et collé en couches.
  • Forte capacité d'absorption des substances liquides, telles que l'huile et l'eau
  • Papier haute performance
  • Écolabel nordique Swan et écolabel de l'UE
  • Industrie, fabrication automobile, transformation alimentaire
Spécification
Type de produit Essuyeur pour usages intensifs
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (métrique) 38 cm
Matériau Papier recyclé
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 22 x 36 cm
Quantité d’emballage 2 rouleaux de 500 lingettes
Épaisseur 2-ply
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2 x 20 g/ m²
Concept écologique Cygne nordique et label écologique de l'UE