Learn More
Nordvlies Lingettes industrielles en papier WIPEX-BLUETECH
Description
- Forte capacité d'absorption des substances liquides, telles que l'huile et l'eau
- Papier haute performance
- Écolabel nordique Swan et écolabel de l'UE
- Industrie, fabrication automobile, transformation alimentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour usages intensifs |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Matériau | Papier recyclé |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 38 x 38 cm |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau de 500 lingettes |
| Épaisseur | 2-ply |
| Afficher plus |