Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Re-inforced Wipes
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 38 cm
32 x 38 cm
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
Description
- Polyester reinforced cellulose wipe
- Paper dispenser box or a roll
- Solvent-resistant
- Extremely tear-resistant
- Very soft
- Low-lint
- Silicone- and chloride-free
- Food-safe
- Sterilizable
- Very absorbent
- Z-folded
- For residue-free wiping of liquids and solid particles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Heavy-duty Wiper |
| Longueur (métrique) | 32 cm |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | White |
| Jetable | Single-use |
| Dimensions (L x l) | 32 x 38 cm |
| Quantité d’emballage | 8 Boxes at 100 Sheets |
| Épaisseur | 1-ply |
| Afficher plus |