Learn More
Nordvlies Essuie-tout WIPEX pliés en Z
Code produit 15731017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25 x 23 cm
Conditionnement:
3000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15731017 25 x 23 cm 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15731017 Fournisseur Nordvlies Code fournisseur 4862
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Essuie-tout pliés en Z offrant un rapport qualité-prix exceptionnel.
  • Boîte de 20 paquets de 150 lingettes pliées en Z
  • 23 x 25 cm
  • 2 plis
  • Blanc
Spécification
Type de produit Serviette pliée
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (métrique) 25 cm
Matériau Papier recyclé
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 25 x 23 cm
Quantité d’emballage Boîte de 3 000 lingettes
Épaisseur 2-ply
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2 x 18,5 g/ m²