Learn More
Tork Papier essuie-tout Plus W1
Code produit p-200113529 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30057816 Bleu 1 rouleau
30243786 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30057816 Fournisseur Tork Code fournisseur 130050
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le 2 plis multi-usages Tork Le papier essuie-tout Wiping Paper Plus est idéal pour absorber les liquides et se sécher les mains.
  • Essuyez facilement les mains sales et les surfaces légèrement souillées avec notre Tork Papier de nettoyage Plus.
  • Ce papier essuie-tout permet d'éponger facilement les liquides renversés grâce à sa haute capacité d'absorption.
  • Réalisez en un rien de temps les tâches exigeant résistance et absorption grâce à sa conception multifonctionnelle.
  • Transportez et jetez rapidement les emballages avec Tork Manipulation facile™ Emballage plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 557.74 yd.
Longueur (métrique) 510 m
Largeur (impériale) 14,53 in
Largeur (métrique) 36.9 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001
Couleur Bleu
Épaisseur 2-ply
Certifications / conformité (Europe) Etiqueta ecológica de la UE, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada, ISO 9001, ISO 14001