Learn More
Tork Papier essuie-tout W1
Code produit 30243829 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243829 Bleu 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243829 Fournisseur Tork Code fournisseur 128407
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un papier polyvalent, idéal pour les tâches d'essuyage industrielles et manuelles.
  • Essuyer les déversements est facile grâce à notre produit hautement absorbant. Tork Papier d'essuyage industriel.
  • Gagnez du temps lors du rechargement : ce rouleau de papier industriel haute capacité dure plus longtemps.
  • Répondez à tous vos besoins de nettoyage avec ce papier multi-usages, idéal aussi bien pour les tâches industrielles que pour l'essuyage manuel.
  • Ne craignez pas que le papier se déchire lorsqu'il est mouillé : sa construction à 3 plis le rend solide et très efficace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 371.83 yd.
Longueur (métrique) 340 m
Largeur (impériale) 14,53 in
Largeur (métrique) 36.9 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Écoétiquette de l’UE, ISO 50001 FSC chaîne de garde, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001 ISO 14001 FSC Délivrance de crédit
Couleur Bleu
Quantité d’emballage 1 000 documents
Épaisseur 3-ply
Certifications / conformité (Europe) Écoétiquette de l’UE, ISO 50001 FSC chaîne de garde, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001 ISO 14001 FSC Délivrance de crédit