Learn More
Fisherbrand™ Égouttoir métallique
Code produit 16330746 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
90
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
16330746 90 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16330746
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’égouttoir en fil d’acier prévient les éclats et les fissures sur la verrerie. Les tubes à essai, les béchers, les flacons et autres matériels de laboratoire peuvent être égouttés et séchés sur le rack.
  • Rack autostable
  • Placez-le sur une table ou à proximité d’un évier
  • Utilisez des crochets pour accrocher le rack au mur
  • Peut contenir jusqu’à 90 pièces de matériel de laboratoire
  • Tailles des broches : 18 x 127 mm et 72 x 76 mm
  • Fabriqués en fil d’acier soudé au point et revêtu de vinyle pour une durabilité optimale
  • Arrière et plateau en polystyrène
  • Bac d’évacuation inférieur facilement accessible et amovible
Spécification
Description Égouttoir métallique
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir/gris
Capacité Verrerie de laboratoire
Matériau Fil d'acier recouvert de vinyle
Positions 90
Forme Carré
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Modèle HS23243A
Nbre par carton 2/boîte
Nb par paquet 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 18,2 x 7,4 x 20,7 in
Longueur (métrique) 46,2 cm
Longueur (impériale) 18,2 in
Largeur (impériale) 7,4 in
Hauteur (impériale) 20,7 in
Poids (impériale) 5,62 lb
Poids (métrique) 2,53 kg
Comprend Bac de rétention
Type de produit Égouttoir
Étagères Coudé
Hauteur (métrique) 52,5 cm
Array 1 x 90
Largeur (métrique) 18,2 cm