Learn More
R&L Enterprises™ Toile métallique avec centre en céramique
Code produit 12988950 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Centre en céramique:
Centre en céramique
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Centre en céramique Conditionnement
12988950 Centre en céramique 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12988950
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un excellent support aux béchers et autres éléments de verrerie lors du chauffage sur des supports à anneaux et des trépieds. La toile métallique avec centre en céramique R&L Enterprises est un carré plat fabriqué à partir d’un maillage en fer
  • Bords non effilochés
  • Durable et incassable
  • Le centre en céramique disperse uniformément la chaleur
Spécification
Type de produit Toile métallique
Centre en céramique Centre en céramique
Dimensions (L x l) 150 x 150 mm
Bords Sans effilochure
Comprend Centre en céramique
Quantité 10/boîte
Forme Carré
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Fer
Largeur (métrique) 150 mm