Specifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Panier |
| Dimensions de la maille | 8 x 8 x 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Lavage de la verrerie |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs de verrerie |
| Profondeur (métrique) | 160 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 160 x 160 x 160 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Largeur (métrique) | 160 mm |