Learn More
Fisherbrand™ Panier métallique à mailles
Code produit 17177924 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
140 x 140 x 140 mm
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
17177924 300 x 200 x 150 mm 1 pièce
17187914 100 x 100 x 100 mm 1 pièce
17197914 120 x 120 x 120 mm 1 pièce
17107924 140 x 140 x 140 mm 1 pièce
17117924 150 x 150 x 150 mm 1 pièce
17127924 160 x 160 x 160 mm 1 pièce
17137924 180 x 180 x 180 mm 1 pièce
17147924 200 x 200 x 150 mm 1 pièce
17157924 200 x 200 x 200 mm 1 pièce
17167924 250 x 150 x 150 mm 1 pièce
17197924 400 x 200 x 150 mm 1 pièce
17107934 250 x 250 x 250 mm 1 pièce
17117934 300 x 300 x 300 mm 1 pièce
17167934 400 x 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17177924
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier utilisé pour les petits instruments.
  • Pour les petits instruments
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Panier
Dimensions de la maille 8 x 8 x 1 mm
À utiliser avec (application) Lavage de la verrerie
À utiliser avec (équipement) Laveurs de verrerie
Dimensions (L x l x H) 300 x 200 x 150 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 300 mm