Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Type de produit | Basket |
| Dimensions de la maille | 8 x 8 x 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Washing Glassware |
| À utiliser avec (équipement) | Petits instruments |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 200 x 150 mm |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Largeur (métrique) | 400 mm |