Learn More
Fisherbrand™ Toile métallique
Code produit 11789806 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Toile métallique
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11789806 Toile métallique 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789806
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un excellent support aux béchers et autres articles en verre pendant le chauffage sur l'anneau stands.Fisherbrand™ La toile métallique est un carré plat fabriqué à partir d'un treillis de fer galvanisé.
  • Bords non effilochés
  • Durable et incassable
Spécification
Type de produit Toile métallique