Learn More
Heinz Herenz Applicateur en bois avec petit coton-tige à embout unique
Code produit 10654373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de pointes:
Extrémité unique
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de pointes Conditionnement
10654373 Extrémité unique 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654373 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1030419
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applicateur en bois, WA 1s. Coton-tige stérile individuel emballé individuellement sous film pelable. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
  • Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
  • Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
  • Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • Réservé au personnel médical
  • Taille de l'applicateur : Un coton-tige mesure de 4 à 5 x 12 mm et un bâtonnet en bois mesure 150 x 2,2 mm.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Stérile
Applicator Material Wooden
Matériau de la poignée Bois
Type de produit Coton-tige, Applicateur
Matériau de la pointe Coton
Types de pointes Extrémité unique
Diamètre (métrique) de la pointe 5 to 5.5mm
Longueur (métrique) 12mm
Quantité 100Bag