Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher en bois
Code produit 12891924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
80 x 50 x 150 mm
Circonférence de la brosse : 18 cm
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12891924 Circonférence de la brosse : 18 cm 6 pièces
12801934 80 x 50 x 150 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12891924 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur M2117
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec poils centraux. Les brosses pour bécher en bois Pinnacle™ assurent un nettoyage délicat des béchers.
  • Forme arrondie
  • Poignée en bois
Spécification
Type de produit Brosse à bécher
Matériau des poils Fibre
Matériau de la poignée Bois
Diamètre (métrique) 5.7 cm
À utiliser avec (équipement) Bécher
Longueur (métrique) 400 mm
Longueur (métrique) de la brosse 15.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 25.5 cm
Quantité 6/boîte
Dimensions Circonférence de la brosse : 18 cm