Learn More
Descripción
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à encre solvant pour créer des étiquettes qui restent lisibles dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rubans adhésifs en papier résistants à l’humidité et à la plupart des solvants peuvent être utilisés dans des applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à une température maximale de 157 °C (315 °F) pendant 30 minutes ou °de 80 °C (176 °F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu'à -80 °C (-112 °F).
- Résiste à un cycle d'autoclavage à la vapeur °à 121 °C (250 °F) et à une irradiation gamma entre 13,0 et 45,0 kGy.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Résine |
| Revêtement | None |
| Couleur | Rouge |
| Affichage | Blank |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Côtés imprimables | Single-side Printable |
| Print Technology | Jet d'encre |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.