Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Code produit 13495236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 mm
36,4 m x 25,4 mm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 19 mm
54,6 m x 12,7 mm
Diamètre (impériale):
1 in
3 po
Conditionnement:
100 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Diamètre (impériale) Conditionnement
13495236 Jaune 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
16335118 Orange 36,4 m x 25,4 mm 3 po 100 pièces
13455236 Orange 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
13465236 Bleu 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
13405246 Bleu 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
13435236 Rouge 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
13455226 Blanc 13,7 m x 19 mm 1 in 4 pièces
13475246 Bleu 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13415246 Vert 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
13474166 Blanc 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
10045180 Blanc 54,6 m x 19 mm 3 po 4 pièces
13425246 Orange 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
13475236 Blanc 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
13405236 Blanc 13,7 m x 25,4 mm 1 in 3 pièces
13435246 Blanc 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13445246 Rouge 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13465246 Vert 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13485236 Rouge 36,4 m x 19 mm 3 po 4 pièces
15196324 Assortiment 36,4 m x 1,9 mm 3 po 6 pièces
13485246 Orange 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13495246 Blanc 54,6 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
13434720 Jaune 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
13455246 Jaune 36,4 m x 25,4 mm 3 po 3 pièces
13445236 Vert 36,4 m x 12,7 mm 3 po 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 13495236 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134850075
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à encre solvantée pour créer des étiquettes qui restent lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rubans d'étiquettes en papier résistent à l'humidité et à la plupart des solvants et sont parfaits pour une utilisation dans des applications à basse température.
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à encre solvant pour créer des étiquettes qui restent lisibles dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rubans adhésifs en papier résistants à l’humidité et à la plupart des solvants peuvent être utilisés dans des applications à basse température.
  • Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
  • Se détachent sans laisser de résidu collant
  • Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à une température maximale de 157 °C (315 °F) pendant 30 minutes ou °de 80 °C (176 °F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu'à -80 °C (-112 °F).
  • Résiste à un cycle d'autoclavage à la vapeur °à 121 °C (250 °F) et à une irradiation gamma entre 13,0 et 45,0 kGy.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc, Résine
Revêtement Aucun
Couleur Jaune
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des applications à basse température
Quantité 4/Bte
Dimensions (L x l) 36,4 m x 19 mm
Longueur (impériale) 40 yd
Longueur (métrique) 36,5 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19 mm
Diamètre (impériale) 3 po
Diamètre (métrique) 7,62 cm