Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rouleau d'essuie-tout extra L10 à alimentation centrale 7140, 1 rouleau x 1 500 essuie-tout
Description
- Les rouleaux d'essuyage L10 contiennent des feuilles de papier à 1 épaisseur
- Les essuyeurs de nettoyage à sec sont parfaits pour les tâches légères telles que le polissage du verre et le nettoyage des surfaces et des outils
- La technologie Airflex des feuilles de base garantit une résistance suffisante pour terminer les travaux sans se désagréger et une absorption permettant de nettoyer facilement la plupart des déversements
- Grand rouleau d'essuyeurs à dévidage central, idéal pour les grandes zones de fabrication et les espaces industriels ou partout où un essuyage important est nécessaire
- Essuyeurs compatibles avec divers distributeurs de serviettes en rouleau Kimberly-Clark Professional, notamment celui de code produit 7017
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier pour essuyer |
| Longueur (impériale) | 11,81 in |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (impériale) | 11,81 in |
| Largeur (métrique) | 23,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 38 x 23,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage quotidien, essuyage léger fréquent et petits déversements, plus résistants que les lingettes à 1 épaisseur traditionnelles |
| Épaisseur | 1 pli |
| Afficher plus |